Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.950,00 |
Acerca de este artículo
US$ 1.950,00
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (RT)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH
4.0-6.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
82-84 °C (lit.), 82-85 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.400, λ: 280 nm Amax: 0.050
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dithioerythritol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?