Documentos clave
4352160
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagents Methods Developments Kit
Seleccione un Tamaño
1 KIT
US$ 1.790,00
US$ 1.790,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
US$ 1.790,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.24
US$ 1.790,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 semanas. (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Contains iTRAQ® reagents 114, 117, test sample, buffers and reagents for up to three separate analyses. Each individual reagent can label up to 100 μg of protein. Included: Starter Kit - Hardware, Cation Exchange Buffer Pack and Cation Exchange Cartridge, Protocol, iTRAQ® Reagent Kit.
Nota de análisis
To view the general iTRAQ Reagents protocol, please visit this Protocol link.
To view the Chemistry Quick Reference Card for the iTRAQ Reagents, please visit this Chemistry Quick Reference Card link.
Información legal
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)