Merck
42716
Sigma-Aldrich
Quitosano
Mw 327 kDa
Sinónimos:
Poli(D-glucosamina), Quitina desacetilada
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
mol wt
Mw 327 kDa
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI key
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Application
Forma geles con aniones multivalentes. Produce disoluciones transparentes que se secan en láminas fuertes y transparentes.
Features and Benefits
Polielectrólito biocompatible, antibacteriano y ecológico con una variedad de aplicaciones entre ellas, el tratamiento del agua, la cromatografía, los aditivos para cosméticos, el tratamiento textil para actividad antimicrobiana, fibras nuevas para textiles, papeles fotográficos, películas biodegradables, productos biomédicos e implantes de microcápsulas para la liberación controlada en la administración de medicamentos.
Other Notes
Deacetylation ≥ 75 %
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c