The item is packaged in milligram quantities.
42602
Propionyl-L-carnitine
≥94.0% (HPLC), suitable for LC/MS
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine propionyl ester, C3-Carnitine, Propanoyl-L-carnitine
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Propionyl-L-carnitine, ≥94.0% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥94.0% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]/D -23±3°, c = 1 in H2O
técnicas
LC/MS: suitable
impurezas
≤10% water (calcd. from elemental analysis)
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
Clave InChI
UFAHZIUFPNSHSL-MRVPVSSYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Is this 10 milli grams or 10 Mega grams
1 answer-