402M-1
Cathepsin K (3F9) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F9, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (402M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (402M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (402M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (402M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (402M-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry: 1:25-1:100
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... CTSK(1513)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)