Saltar a
39890
N,N-Dimethylcasein
BioReagent, suitable as Substrate for Proteolytic Enzymes
Sinónimos:
N,N-Dimethylated casein
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.28
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N,N-Dimethylcasein, BioReagent, for spectrophotometric det. of enzyme activity
product line
BioReagent
Quality Segment
quality
for spectrophotometric det. of enzyme activity
solubility
water: 1.0 mg/mL, clear, colorless
λ
0.1 % in H2O (TBS test)
UV absorption
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
storage temp.
2-8°C
Application
Substrate for the assay of proteolytic enzymes. Much more sensitive than the caseinolytic method of Kunitz[1][2]
Other Notes
Sales restrictions may apply
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C0528C3777D7385
solubility
water: 1.0 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 5 mg/mL, clear to hazy
solubility
water: 5 mg/mL, clear to hazy, yellow to orange
solubility
chloroform: 10 mg/mL, ethanol: soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
UV absorption
λ: 340 nm Amax: ≤0.08
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
quality
for spectrophotometric det. of enzyme activity
quality
-
quality
-
quality
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)