Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 446,00 |
Acerca de este artículo
US$ 446,00
Quality Segment
assay
≥95% (CE)
form
powder or crystals
impurities
~12% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].CC(C)(O)C(O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O4.Na.H2O/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;;/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
KGRRZNPTTZIUMS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (CE) | assay ≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T) | assay ≥99% | assay 98.5-101.0% (calc. to the dried substance) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder or crystals | form powder or solid | form powder, crystals or chunks | form crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| impurities ~12% water | impurities ≤35% water | impurities - | impurities reducing impurities, complies, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.001% total nitrogen (N), ≤0.5% NaH2PO4 (calc. to dried subst.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?