Merck
38801
N-Biotinyl-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diamine trifluoroacetate salt solution
≥95.0% (TLC), 25 mg/mL in DMSO
Sinónimos:
N-{2-[2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy]ethyl}biotinamide trifluoroacetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H34N4O5S · C2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
532.57
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95.0% (TLC)
form
liquid
concentration
25 mg/mL in DMSO
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C18H34N4O5S.C2HF3O2/c19-5-7-25-9-11-27-12-10-26-8-6-20-16(23)4-2-1-3-15-17-14(13-28-15)21-18(24)22-17;3-2(4,5)1(6)7/h14-15,17H,1-13,19H2,(H,20,23)(H2,21,22,24);(H,6,7)/t14-,15-,17-;/m0./s1
InChI key
DPUGAEPSVSWENG-HAGMFFOZSA-N
Application
Nucleophilic biotinylation reagent for the attachment of cell surface glycosides to ELISA-type surfaces via a hydrophilic spacer/linker.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sold on the basis of mg solution.
Product 38801-25MG-F contains 25 mg of solution (approximately 23 microliters) of a concentration of 25 mg/mL (~0.5 mg N-biotinyl-3,6,9-trioxundecane 1,11-diamine trifluoroacetate salt). Product 38801-100MG-F contains 100 mg of solution (approximately 91 microliters) of a concentration of 25 mg/mL (~2.5 mg N-biotinyl-3,6,9-trioxundecane 1,11-diamine trifluoroacetate salt).
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)