Saltar a
3873
Tartrate Solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
335 mmol/L
pH
(4.9 +/- 0.1)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
For use in the Acid Phosphatase (Leukocyte) Kit No. 387A
Other Notes
Tartrate buffer 0.335 mol/L
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)