Merck
38544
Sigma-Aldrich
O-(Octylphosphoryl)choline solution
1 M in H2O
Sinónimos:
Phosphocholine octyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7OP(O-)(O)OCH2CH2N+(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
295.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
descripción
zwitterionic
mol peso
295.36 g/mol
concentración
1 M in H2O
técnicas
protein quantification: suitable
tipo de lípido
phospholipids
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCOP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C13H30NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-12-17-19(15,16)18-13-11-14(2,3)4/h5-13H2,1-4H3
Clave InChI
MDNHUELOANFCGT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bindings of monodispersed n-alkylphosphorylcholines to cobra venom phospholipases A2.
K Teshima et al.
Journal of biochemistry, 89(4), 1163-1174 (1981-04-01)
Bindings of Ca2+ ion and monodispersed n-alkylphosphorylcholines to phospholipase A2-II of A. halys blomhoffii.
K Ikeda et al.
Journal of biochemistry, 89(4), 1175-1184 (1981-04-01)