38361
Abberior® STAR 440SXP, maleimide
for long Stokes STED and 2-color STED application
Nivel de calidad
Ensayo
≥80.0% (degree of coupling)
mol peso
Mw 622.6 g/mol
solubilidad
DMF: 1 mg/mL, clear
fluorescencia
λex 437 nm; λem 515 nm±5 nm in PBS, pH 7.4
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
432 nm (PBS, pH 7.4)
Extinction Coefficient, ε(λmax): 36,000 M-1cm-1 (MeOH)
33,000 M-1cm-1 (PBS, pH 7.4)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0.47 (PBS, pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0.31 (PBS, pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λfl: 502 nm (MeOH),
511 nm (PBS, pH 7.4)
Recommended STED Wavelength, λSTED: 590 − 620 nm
Fluorescence Quantum Yield, η: 0.57 (PBS, pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ: 3.7 ns (PBS, pH 7.4)
Aplicación
Idoneidad
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)