Documentos clave
363M-1
Sigma-Aldrich
PAX-8 (MRQ-50)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MRQ-50, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (363M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (363M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (363M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (363M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (363M-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... PAX8(7849)
Descripción general
El PAX-8 es un factor de transcripción expresado durante el desarrollo embrionario de órganos müllerianos, riñones y tiroides, con expresión continua en algunos tipos de células epiteliales de estos tejidos maduros.[1]El PAX-8 es un marcador útil para las neoplasias de origen ginecológico[2] renal[3] y tiroideo.[1]El anticuerpo PAX-8 (MRQ-50) se dirige al N-terminal de la molécula PAX-8. Esta sección de la proteína es compartida con otras proteínas PAX como PAX-5 y PAX-6; por lo tanto, puede observarse cierta reactividad cruzada con estas proteínas como se demuestra mediante marcaje de linfocitos seleccionados y de células neuroendocrinas.
Calidad
IVD
IVD
IVD
RUO
Forma física
Disolución en tampón Tris, pH 7,3-7,7, con BSA al 1 % y acida sódica al <0,1 %
Nota de preparación
Descargue las instrucciones de uso específicas de su lote y formato de productoNota: Esto requiere un código clave que puede encontrarse en el embalaje o en la etiqueta del producto.
Otras notas
Si desea servicio técnico póngase en contacto con: 800-665-7284 o el correo electrónico: [email protected]
Información legal
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Meaghan L Barr et al.
Journal of clinical pathology, 68(1), 12-17 (2014-10-16)
Immunohistochemical stains have greatly improved the diagnostic accuracy of renal cell carcinoma (RCC) for primary and distant tumours. We evaluate a marker that has recently been incorporated in clinical practice, PAX-8, in primary and metastatic RCCs. Two distinct tissue microarrays
Inigo Espinosa et al.
International journal of gynecological pathology : official journal of the International Society of Gynecological Pathologists, 34(3), 257-265 (2015-04-07)
Breast carcinomas rarely metastasize to the ovary and are even more rarely present clinically as primary ovarian tumors. However, patients with breast cancer not infrequently develop independent primary ovarian carcinomas. In these cases, distinction between independent primaries and metastatic tumors
Mark J Mentrikoski et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 22(9), 635-641 (2014-10-04)
Clear-cell renal cell carcinoma (CC-RCC) is the most common primary kidney malignancy, yet this morphology is not unique to renal primary tumors, as clear-cell variants of numerous nonrenal carcinomas of varying lineages exist. Therefore, because of CC-RCC's ability to metastasize
Ping Zhang et al.
Pathology international, 56(5), 240-245 (2006-05-04)
Thyroid transcription factor 1 (TTF1), thyroid transcription factor 2 (TTF2) and paired box gene 8 (Pax8) are demonstrated to play a crucial role for the differentiation and organogenesis of thyroid follicular cells. Their roles in thyroid carcinogenesis are not very
Biljana Pauzar et al.
Collegium antropologicum, 36 Suppl 2, 79-82 (2013-02-13)
US-guided fine needle aspiration cytology is currently the best diagnostic tool for thyroid nodules. However, it is not sensitive and specific enough for differentiating between benign and malignant follicular tumors. A potentially useful marker for this differentiation is the PAX8-PPARgamma