Documentos clave
34022
Trizma® buffer solutions 0.1 M
pH 7.2 (37 °C), pH 7.5 (25 °C), pH 8.1 (5 °C)
About This Item
Código UNSPSC:
51000000
DIV
for in vitro diagnostic use
pH
7.2 (37 °C)
7.5 (25 °C)
8.1 (5 °C)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)