The S100 protein 330M-18 consists of both alpha and beta subunits. This protein belongs to the family of calcium-binding proteins, similar to calmodulin and troponin C. Specifically, S100A is composed of an alpha and beta chain, while S100B is composed of two beta chains. Furthermore, the S100 protein is expressed in antigen-presenting cells, including Langerhans cells in the skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes.
330M-1
S-100 (4C4.9) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
diluted ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4C4.9, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (330M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (330M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (330M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (330M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (330M-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotipo
IgG2a
control
melanoma
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
cytoplasmic, nuclear
Información sobre el gen
human ... S100A1(6271)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
-
What are the subunits for S100 (4C4.9), 330M-18?
1 answer-