Merck
313971
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid-(carboxy-14C) sodium salt
solid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3[CH2]314COONa
Número de CAS:
Peso molecular:
124.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
Extensión del etiquetado
1-10 mCi per mmol
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC[14C](=O)O[Na]
Envase
screw cap bottle
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)