Merck
304700
Ethylenediamine-1,2-14C dihydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
H2N14CH214CH2NH2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
133.02
MDL number:
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[14CH2][14CH2]N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)