Saltar a
237R-2
Her2/Neu (EP3) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
EP3, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP3, monoclonal
manufacturer/tradename
Cell Marque®
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Other Notes
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)