Merck
22049
Sigma-Aldrich
λ-Carragenina
plant mucopolysaccharide
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
biological source
plant
form
solid
color
light yellow
storage temp.
room temp
InChI
1S/C24H42O39S6/c25-1-5-9(27)11(29)18(61-67(42,43)44)22(54-5)57-15-8(4-52-65(36,37)38)56-23(19(13(15)31)62-68(45,46)47)59-16-10(28)6(2-26)55-24(20(16)63-69(48,49)50)58-14-7(3-51-64(33,34)35)53-21(32)17(12(14)30)60-66(39,40)41/h5-32H,1-4H2,(H,33,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)(H,45,46,47)(H,48,49,50)/p-6/t5-,6-,7-,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16+,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24+/m1/s1
InChI key
CFLYIPGVTFOQCI-SQESNNFJSA-H
General description
Las carrageninas son mucopolisacáridos de las paredes celulares de las algas rojas. Son polímeros lineales aniónicos compuestos de 1,3α-1,4β-galactanos que tienen uno (κ-), dos (ι-) o tres (λ-) sulfatos por unidad de disacárido. En disoluciones iónicas, los κ- y ι-carrageninas se autoasocian en estructuras helicoidales que forman geles rígidos o flexibles, respectivamente. λLos λ-carrageninas no forman hélices y no son gelificantes. Las carrageninas se utilizan comercialmente como espesantes y estabilizantes.
No gelificante al 1 % en disolución de KCl 0,2 M
Application
Las carrageninas se utilizan para suprimir la respuesta inmunitaria in vivo e in vitro mediante mecanismos que se cree que implican un efecto citopático selectivo en macrófagos. La λ-carragenina no gelificante se utiliza para inducir inflamación y dolor inflamatorio en la pata trasera de roedores o en modelos de la bolsa de aire. Más recientemente se ha inyectado carragenina directamente en las articulaciones de roedores para establecer un modelo de inflamación y dolor artrítico.
Analysis Note
solubilidad:
10 mg/ml en H2O : de transparente a muy brumosa, de incolora a amarillo claro
Other Notes
Si desea conocer por completo nuestra amplia gama de polisacáridos para su investigación, le recomendamos que visite nuestra página de categoría Carbohidratos .
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Refat M Hassan et al.
Carbohydrate research, 346(14), 2260-2267 (2011-08-30)
The kinetics of oxidation of iota- and lambda-carrageenan as sulfated carbohydrates by permanganate ion in aqueous perchlorate solutions at a constant ionic strength of 2.0 mol dm(-3) have been investigated spectrophotometrically. The pseudo-first-order plots were found to be of inverted
Vanessa Pirrone et al.
Virology journal, 9, 33-33 (2012-01-28)
Continued efforts are being directed toward the development of microbicides that will be used to reduce or eliminate the risk of HIV-1 sexual transmission. Unfortunately, clinical trials involving polyanion-containing microbicide formulations, including Carraguard (λ-carrageenan [LC]) and Ushercell (cellulose sulfate [CS])
Tetsuro Nikai et al.
Pain, 139(3), 533-540 (2008-08-30)
Sumatriptan and the other triptan drugs target the serotonin receptor subtypes1B, 1D, and 1F (5-HT(1B/D/F)), and are prescribed widely in the treatment of migraine. An anti-migraine action of triptans has been postulated at multiple targets, within the brain and at
K Mitchell et al.
Neuroscience, 158(2), 885-895 (2008-11-27)
During peripheral tissue inflammation, inflammatory processes in the CNS can be initiated by blood-borne pro-inflammatory mediators. The choroid plexus, the site of cerebrospinal fluid (CSF) production, is a highly specialized interface between the vascular system and CNS, and thus, this
Li Zhang et al.
Asian journal of andrology, 21(4), 351-359 (2019-01-04)
MicroRNAs (miRNAs) are considered to be involved in the pathogenic initiation and progression of chronic nonbacterial prostatitis (CNP); however, the comprehensive expression profile of dysregulated miRNAs, relevant signaling pathways, and core machineries in CNP have not been fully elucidated. In