Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-981-8
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
7-13 mU (per vial)
Recombinant:
expressed in E. coli
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlerecombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized
specific activity
7-13 mU (per vial)
mol wt
Mr ~28000
storage temp.
−20°C
Packaging
package of 0.01 Unit
Analysis Note
enzyme activity: the optimum temperature is 95-100 °C (the enzyme is stable up to 75 °C), the optimum pH is 6-9 (stable from pH 6-9). Inhibitors: PCMB, Hg+.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?