Saltar a
18521
6-Fmoc-amino-D-luciferin
≥98.5% (TLC)
Sinónimos:
(4S)-2-[6-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-benzothiazolyl]-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H19N3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
501.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
assay
≥98.5% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC(SC(C2=N[C@](C(O)=O)([H])CS2)=N3)=C3C=C1)OCC4C(C=CC=C5)=C5C6=C4C=CC=C6
InChI
1S/C26H19N3O4S2/c30-25(31)21-13-34-23(29-21)24-28-20-10-9-14(11-22(20)35-24)27-26(32)33-12-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,21H,12-13H2,(H,27,32)(H,30,31)/t21-/m1/s1
InChI key
ZKXGWUCUGSIASJ-OAQYLSRUSA-N
General description
Amino analog of D-luciferin substrate for firefly luciferase activity. Useful in automated peptide synthesis for incorporation of amino-luciferin into synthetic peptides.
Application
Peptides containing an aminoluciferin become sensitive chemiluminescent substrates for their individual specific peptidase activity when luciferase is added.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)