Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7.60-7.80 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Preparation Note
Contains sodium and potassium phosphates. Intended for use in the Sigma Butyrate Esterase Procedure, No. 181B.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate Buffer
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?