Saltar a
17480
Bromocresol Green sodium salt
suitable for microscopy, ACS reagent
Sinónimos:
3′,3″,5′,5″-Tetrabromo-m-cresolsulfonphthalein sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 255,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H13Br4NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
720.00
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116124
EC Number:
263-657-4
MDL number:
US$ 255,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
ACS reagent
Quality Segment
mp
230 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Application
Bromocresol green has been used to study the removeal of non-ionic organic pollutants from water via liquid-liquid extraction. Bromocresol green has also been used in a study to examine growth inhibition pattern and lactic acid production in Streptococcus mutans.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromocresol Green sodium salt
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)