Saltar a
17348
2-Hydroxyethyl methacrylate
Sinónimos:
1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate, HEMA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 156,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
130.14
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-782-2
Beilstein/REAXYS Number:
1071583
MDL number:
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
contains
~0.001% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
impurities
<250 mg/kg free acid (as methycrylic acid) (T)
refractive index
n20/D 1.453
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
density
1.071 g/mL at 20 °C, 1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Hydroxyethyl methacrylate has been used in a study to describe a novel methodology for grafting polymers via radical photopolymerization initiated on gold surfaces by aryl layers from diazonium salt precursors. 2-Hydroxyethyl methacrylate has also been used in a study to provide insight into the induction of apoptosis and the differential expression of antioxidant enzymes depending on the availability of glutathione.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
477028128635335681
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
97%
assay
98%
density
1.071 g/mL at 20 °C, 1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
98-100 °C/5 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.453
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
vapor density
5 (vs air)
vapor density
5 (vs air)
vapor density
5 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hydroxyethyl methacrylate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
222.8 °F - closed cup
flash_point_c
106 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)