166212K
Collagen Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-C-TAGSCLRKFSTM, solution, 0.5 mg/mL protein, suitable for cell culture
Seleccione un Tamaño
US$ 266,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 266,00
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
Nombre del producto
MAPTRIX-C-TAGSCLRKFSTM, Collagen Mimetic, aqueous solution
esterilidad
Filtered sterilized solution
Formulario
aqueous solution
mol peso
~23.9 kDa
envase
pkg of 2.5 mg
concentración
0.5 mg/mL protein
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Especificidad de unión
Receptor: α2β1, Heparin
Domain: α1 (IV) Hep I
Binding Motif: TAGSCLRKFSTM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Características y beneficios
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)