14764
1-Deoxy-D-xylulose
≥80% (TLC)
Sinónimos:
(3S,4R)-3,4,5-Trihydroxy-2-pentanone, 1-Deoxy-D-threo-2-pentulose
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥80% (TLC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]/D +31.0±3.0°, c = 1 in H2O
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h4-6,8-9H,2H2,1H3/t4-,5-/m1/s1
Clave InChI
IGUZJYCAXLYZEE-RFZPGFLSSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ligadura / enlace
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)