110M-1
CD10 (56C6) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
56C6, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (110M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (110M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (110M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (110M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (110M-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
isotipo
IgG1
control
kidney, tonsil
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
cytoplasmic, membranous
Información sobre el gen
human ... MME(4311)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
Una visión general de la inmunohistoquímica diagnóstica destaca su importancia en el diagnóstico del cáncer y la detección de enfermedades infecciosas en la anatomopatología moderna.