07497
D-myo-Inositol 2,3,4,5,6-pentakis-phosphate decasodium salt
≥85% (HPLC)
Sinónimos:
L-myo-Inositol 1,2,4,5,6-pentakis-phosphate decasodium salt
About This Item
Ensayo
≥85% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H]1OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C6H17O21P5.10Na/c7-1-2(23-28(8,9)10)4(25-30(14,15)16)6(27-32(20,21)22)5(26-31(17,18)19)3(1)24-29(11,12)13;;;;;;;;;;/h1-7H,(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)(H2,14,15,16)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;;;;;;;;;/q;10*+1/p-10/t1-,2-,3-,4+,5-,6-;;;;;;;;;;/m0........../s1
Clave InChI
GFGCWCIISVRGOQ-HSYGTAAMSA-D
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)