07408
N-[Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine]-16-mercaptohexadecanamide
for complexometry, 97%
Sinónimos:
N2,N2-Bis(carboxymethyl)-N6-(16-mercapto-1-oxohexadecyl)-L-lysine
About This Item
Productos recomendados
grade
for complexometry
assay
≥97% (CHN)
97%
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCS)C(O)=O
InChI
1S/C26H48N2O7S/c29-23(17-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15-19-36)27-18-14-13-16-22(26(34)35)28(20-24(30)31)21-25(32)33/h22,36H,1-21H2,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)/t22-/m0/s1
InChI key
GIASYAZZSODPPA-QFIPXVFZSA-N
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)