Saltar a
07371
Novel Juice, DNA stain
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mL
Fecha estimada de envío13 de octubre de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 143,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
US$ 143,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío13 de octubre de 2026Detalles
Utilice el código promocional TXB en el carrito para aplicar un descuento sobre este producto.
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
General description
Novel Juice is a non-mutagenic fluorescent reagent that produces instant visualization of DNA bands upon Blue Light or UV illumination of agarose gels. Supplied in GeneDireX′s 6X DNA Loading Buffer, Novel Juice is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. Novel Juice is the most sensitive stain available for detecting the double-stranded DNA (dsDNA). It contains three tracking dyes (Bromophenol Blue, Xylene Cyanol FF, and Orange G) for visually tracking the DNA migration during the electrophoresis process. It is ideal for the environment requiring a safe, non-hazardous alternative to Ethidium Bromide.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SCT123RSBP5472
description
-
description
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
description
-
description
8-well (portrait orientation)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
gel form
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)