Saltar a
07077
N-(p-Coumaroyl)-L-homoserine lactone
≥94% (HPLC)
Sinónimos:
p-Coumaroyl (S)-(−)α-amino-γ-butyrolactone, pC-HSL
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 271,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H13NO4
Peso molecular:
247.25
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
US$ 271,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -23.0±3.0°, c = 1% in ethanol
color
white to off-white
mp
201.2 °C
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H13NO4/c15-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(16)14-11-7-8-18-13(11)17/h1-6,11,15H,7-8H2,(H,14,16)/b6-3+/t11-/m0/s1
InChI key
CCIXZFJYFQJTGK-GQOHGMTASA-N
Application
N-(p-Coumaroyl)-L-homoserine lactone, or pC-HSL, can be used to study microbiology, quorum sensing and signaling compounds. pC-HSL has been used to study the activity of the Rhodopseudomonas palustris p-coumaroyl-homoserine lactone-responsive transcription factor RpaR.
Biochem/physiol Actions
New type of bacterial, quorum sensing signal compound[1]. Quorum sensing mechanism has been investigated in Rhodopseudomonas palustris, but the signal compound has been discovered in other bacteria such as Bradyrhizobium sp. or Silicibacter pomeroyi.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A44509237817729698
form
powder
form
crystalline
form
solid
form
crystals
assay
≥94% (HPLC)
assay
99%
assay
99%
assay
97%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
201.2 °C
mp
220-225 °C (lit.)
mp
91 °C (lit.)
mp
89-93 °C
optical activity
[α]/D -23.0±3.0°, c = 1% in ethanol
optical activity
-
optical activity
[α]25/D −49.8°, c = 2 in H2O
optical activity
[α]22/D +50.0°, c = 0.5 in H2O
color
white to off-white
color
white to light yellow
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)