Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 554,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
H2NC6H4C(=NH)NH2·2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
208.09
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-692-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3692927
US$ 554,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder or crystals
mp
>300 °C (lit.)
fluorescence
λex >300 nm in H2O
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
InChI key
GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex >300 nm in H2O | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| form powder or crystals | form solid | form crystals | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| assay ≥99.0% (TLC) | assay - | assay 98% | assay - |
| mp >300 °C (lit.) | mp - | mp >300 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?