Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 366,00 US$ 311,10 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 881,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
196.68
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
EC Number:
231-539-1
MDL number:
Assay:
≥98.0% (TLC)
US$ 311,10
Precio de catálogoUS$ 366,00Ahorre 15 %PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]/D 20.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CNCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-5-3-2-4-6(8)7(10)11;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
AQELUQTVJOFFBN-RGMNGODLSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (TLC) | description ≥96% (TLC) | description 98% | description - |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥96% (TLC) | assay 98% | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| optical activity [α]/D 20.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl | optical activity [α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in H2O | optical activity [α]22/D −18°, c = 10 in 6 M HCl | optical activity - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?