Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 269,00 |
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 851,00 |
Acerca de este artículo
US$ 269,00
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
ign. residue
≤0.05%
bp
210 °C (lit.)
mp
43-46 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade purum p.a. | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg | anion traces chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05% | anion traces - |
| mp 43-46 °C | mp 43-46 °C (lit.), 44-47 °C | mp 43-46 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethylmaleimide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
163.2 °F - closed cup
flash_point_c
72.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?