Saltar a
040-50HEM
Freezing Medium for HEM (50 ml)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Form:
liquid
Shipped in:
wet ice
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
shelf life
6 mo.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
We offer freezing media that provides optimal cell survival/recovery after storage. Note that Human Epidermal Melanocytes require their own specialized freezing medium, while most other cells respond well to our regular freezing medium.
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)