Merck
03038
Tris(bathophenanthrolinedisulfonate)ruthenium(II) sodium salt solution
suitable for fluorescence, 20 mM in H2O
Sinónimos:
RuBPS, Rubin stain, Ruby stain, Ruthenium II tris (bathophenanthroline disulfonate), Ruthenium(II)-tris-(bathophenanthrolin-disulfonat) sodium salt solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C72H42N6Na4O18RuS6
Número CAS:
Peso molecular:
1664.55
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
20 mM in H2O
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 445 nm; λem 615 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Ru++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccnc3c2ccc4c(ccnc34)-c5ccc(cc5)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c6ccc(cc6)-c7ccnc8c7ccc9c(ccnc89)-c%10ccc(cc%10)S([O-])(=O)=O.[O-]S(=O)(=O)c%11ccc(cc%11)-c%12ccnc%13c%12ccc%14c(ccnc%13%14)-c%15ccc(cc%15)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3C24H16N2O6S2.4Na.Ru/c3*27-33(28,29)17-5-1-15(2-6-17)19-11-13-25-23-21(19)9-10-22-20(12-14-26-24(22)23)16-3-7-18(8-4-16)34(30,31)32;;;;;/h3*1-14H,(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;;;/q;;;4*+1;+2/p-6
InChI key
AXMFYAOBYBXMLC-UHFFFAOYSA-H
Application
Ruby Stain offers good sensitivity and minimal interference with MALDI-TOF analyis. It has been demonstrated as an effective fluorescent stain for the analysis of 2D-gel separated proteins .
Used for the detection of DNA
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
One package includes 50 μl concentrate. Dilution into 1 L water yields a 1 μM solution
Analysis Note
The dye can be excited with standard light sources. Excitation with 300 nm (UV light) or 473 nm (blue laser) is suitable.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)