Unfortunately, sequencing has not been performed on this material.
01818
Acylase I from Aspergillus melleus
powder, brown, >0.5 U/mg
Sinónimos:
Acylase ‘Amano’, Aminoacylase
Formulario
powder
actividad específica
>0.5 U/mg
color
brown
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is the amino acid or DNA sequence of the Aspergillus melleus acylase I?
1 answer-