Merck
01712
Sigma-Aldrich
Acrylamido buffer
~0.2 M in H2O, solution, pKa 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solution
caducidad
limited shelf life
concentración
~0.2 M in H2O
pKa 
2
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)