Saltar al contenido
01649
FITC–DEAE–Dextran
average mol wt 40,000
Sinónimos:
FITC–DEAE–Dextran 40, Fluorescein isothiocyanate–Diethylaminoethyl–Dextran
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 40,000
composition
nitrogen content, 2-5%
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Still not finding the right product?
Explore all of our products under FITC–DEAE–Dextran
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)