Merck
79615
Sigma-Aldrich
ácido meta-fosfórico
purum, ~65% HPO3 basis, pieces
Sinónimos:
Ácido metafosfórico
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 180,00
500 G
US$ 701,00
US$ 180,00
Fecha estimada de envío31 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 180,00
500 G
US$ 701,00
About This Item
Fórmula lineal:
(HPO3)n
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
concentration:
~65% (HPO3)
US$ 180,00
Fecha estimada de envío31 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
grade
purum
form
pieces
concentration
~65% (HPO3)
impurities
~35% (NaPO3)
solubility
water: miscible
density
2 g/cm3
SMILES string
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChI key
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
General description
meta-Phosphoric acid is a monobasic acid.2
Application
meta-Phosphoric acid has been used for the extraction of ascorbic acid from Dialium guineense fruit pulp in a study.[1]
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nutritional potential of wild fruit Dialium guineense.
Ayessou NC, et al.
J. Food Compos. Anal., 1-5 (2014)