Merck
71360
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate decahydrate
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Sal soda, Soda
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 71,30
1 KG
US$ 123,00
US$ 71,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 71,30
1 KG
US$ 123,00
About This Item
Fórmula lineal:
Na2CO3 · 10H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
286.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 71,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (T)
Formulario
crystals
impurezas
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤0.003% total sulfur (as SO4)
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Sodium carbonate decahydrate is an organooxygen compound. It is used as a strong base or a powerful electrolyte.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dehydration of sodium carbonate decahydrate to monohydrate in a fluidized bed.
Hartman M, et al.
AIChE Journal, 47(10), 2333-2333 (2001)
An infra-red study of the hydrates of sodium carbonate.
Buijs K and Schutte CJH.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 17(9), 917-920 (1961)
Chemical structure of poly (β-cyclodextrin-co-citric acid).
Bednarz S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 119(6), 3511-3520 (2011)
Feng Gu et al.
Bioresource technology, 124, 299-305 (2012-09-20)
Green liquor consists of sodium carbonate and sodium sulfide and is readily available in any kraft mills. The green liquor pretreatment process for bioethanol production was developed for wood chips. This process uses only proven technology and equipment currently used
Ping Guo et al.
Journal of virological methods, 183(2), 139-146 (2012-05-09)
Preclinical gene therapy studies both in vitro and in vivo require high purity preparations of adeno-associated virus (AAV). Current methods for purification of AAV entail the use of centrifugation over either a CsCl or iodixanol gradient, or the use of