63102
Magnesium perchlorate
puriss., free-flowing powder, ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT)
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss.
Ensayo
≥99.0% (calc. based on dry substance, KT)
Formulario
free flowing powder
calidad
free-flowing powder
impurezas
≤8% water
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Clave InChI
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?