484024
Hidróxido de sodio
reagent grade, 97%, flakes
Sinónimos:
«Sosa cáustica»
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA OTM-45
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Ensayo
97%
Formulario
flakes
técnicas
titration: suitable
mp
318 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
densidad
2.13 g/cm3
aplicaciones
PFAS testing
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?