33209
Ácido acético
glacial, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Sinónimos:
Ácido acético glacial
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Quality Level
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor density
2.07 (vs air)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
impurities
≤0.0002% acetaldehyde
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
≤0.01% acetic anhydride (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
transition temp
freezing point ≥16.3 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
suitability
passes test for indifference to chromic acid
storage temp.
room temp
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
The article number 33209-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33209-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33209-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33209-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.