317195
p-Xylene
suitable for HPLC, ≥99%
Sinónimos:
1,4-Dimethylbenzene
Productos recomendados
grado
HPLC grade
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
9 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
984 °F
lim. expl.
7 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
<0.030% water
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 0.2 g/L
densidad
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 294 nm Amax: 1.00
λ: 320 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 380-400 nm Amax: 0.01
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Measurements of relative distribution constants of vaporized hydrocarbons between air and polydimethylsiloxane via capillary columns for the calculation of headspace hydrocarbon compositions.: This research demonstrates the use of p-Xylene in gas chromatography to measure the distribution constants of hydrocarbons, crucial for accurate environmental and chemical analysis (Kim & Yu, 2020).
- Mutagenic atmospheres resulting from the photooxidation of aromatic hydrocarbon and NO(x) mixtures.: This article explores the mutagenic potential of atmospheric p-Xylene under photooxidation conditions, providing insights into air quality and health-related impacts (Riedel et al., 2018).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?