Merck
310514
Sigma-Aldrich
Perclorato de sodio monohydrate
ACS reagent
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 167,00
500 G
US$ 484,00
US$ 167,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 167,00
500 G
US$ 484,00
About This Item
Fórmula lineal:
NaClO4 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
140.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 167,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
Ensayo
85.0-90.0% (monohydrate)
Formulario
powder, crystals or chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
impurezas
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadena SMILES
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
El perclorato de sodio monohidratado (NaClO4· H2O) es una sal de sodio hidratada. Se ha comunicado que sus cristales exhiben sistema cristalino monoclínico con grupo espacial C2/c. Es un oxidante fuerte.
Aplicación
El perclorato de sodio monohidratado puede:
  • Utilizarse como electrólito de soporte en la preparación de la película de polipirrol (PPy).
  • Doparse con polímero huésped NaCMC (carboximetilcelulosa sódica) para preparar la película electrolítica (NaCMC-NaClO4 H2O) que se utiliza en la pila electroquímica.
  • Se utiliza como oxidante para eliminar el color de las aguas residuales textiles.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Cynthia G Zoski et al.
Analytical chemistry, 79(13), 4957-4966 (2007-05-29)
We discuss SECM tip voltammetry, where a UME tip is held above a conductive substrate within about a tip radius and a tip voltammogram is recorded as its potential is slowly scanned while the substrate is held at a fixed
Hydrogen bond studies. CII. An X-ray determination of the crystal structure of sodium perchlorate monohydrate, NaClO4. H2O.
Berglund B, et al.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 31(7), 1842-1846 (1975)
Deniz Ucar et al.
Environmental technology, 37(2), 183-191 (2015-06-24)
Nitrate and perchlorate were identified as significant water contaminants all over the world. This study aims at evaluating the performances of the heterotrophic-autotrophic sequential denitrification process for reductive nitrate and perchlorate removal from drinking water. The reduced nitrate concentration in
Christopher Polonyi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(31), 11941-11949 (2014-06-27)
The ability of the anticancer active drug cisplatin to exert biological activity through interference with nucleic acid function is well documented. Since kinetics play a key role in determining product distributions in these systems, methods for accurate documentation of reactivity
Ana Vemić et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 102, 314-320 (2014-12-03)
The aim of this paper is to present a development of liquid chromatographic method when chaotropic salts are used as mobile phase additives following the QbD principles. The effect of critical process parameters (column chemistry, salt nature and concentration, acetonitrile
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf