30410
Sodium hypophosphite monohydrate
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Productos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99%
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤0.001% ammonium (NH4)
pH
6-8 (20 °C, 5%)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate, phosphite (as PO43-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
O.[Na+].[O-][PH2]=O
InChI
1S/Na.H3O2P.H2O/c;1-3-2;/h;3H2,(H,1,2);1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?