Merck
259691
Sigma-Aldrich
Methyl cyclohexane
spectrophotometric grade, 99%
Sinónimos:
Hexahydrotoluene
Seleccione un Tamaño
1 L
US$ 295,00
2 L
US$ 496,00
US$ 295,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
US$ 295,00
2 L
US$ 496,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
98.19
Beilstein:
505972
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
101 °C (lit.)
US$ 295,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
spectrophotometric grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
37 mmHg ( 20 °C)
83.2 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
545 °F
lim. expl.
6.7 %
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
<0.010% water
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−126 °C (lit.)
densidad
0.77 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 207 nm Amax: 1.00
λ: 221 nm Amax: 0.40
λ: 232 nm Amax: 0.15
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
cadena SMILES
CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methylcyclohexane is an organic compound that belongs to the class of saturated hydrocarbons. It is primarily used as a solvent in organic synthesis.
Aplicación
Methylcyclohexane can be used as a model compound in fluid catalytic cracking reactions.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Internal conversion of o-aminoacetophenone in solution.
Yoshihara T, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(22), 4972-4978 (2001)
Methylcyclohexane and methylcyclohexene cracking over zeolite Y catalysts.
Corma A, et al.
Applied Catalysis, 67(1), 307-324 (1990)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 293-293 (1994)
Liliana Martelo et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(48), 15023-15029 (2015-11-10)
Phasor plots of the fluorescence intensity decay (plots of the Fourier sine transform versus the Fourier cosine transform, for one or several angular frequencies) are being increasingly used in studies of homogeneous and heterogeneous systems. In this work, the phasor
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at