251402
Trichloroethylene
ACS reagent, ≥99.5%
Sinónimos:
TCE, Trichloroethene
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.5 (vs air)
presión de vapor
61 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
770 °F
dilution
(for analytical testing)
impurezas
Free halogens, passes test
≤0.0001 meq/g Titr. acid
≤0.0003 meq/g Titr. base
≤0.02% water
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
densidad
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
cadena SMILES
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
Clave InChI
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a solvent in the C- and O-glycosylation reactions of tetrahydropyran acetals and 2-deoxyglucopyranosides to prepare SN2 products.
- In the chemical industry for the synthesis of polyvinyl chloride, chloroacetic acid, hydrofluorocarbons, pharmaceuticals, insecticides, fungicides, fire retardants, fertilizer, and synthetic rubber.
- As a starting material in the synthesis of dichloroacetylene.
- As a reagent in the preparation of alkynic ethers.
- As a reagent for ethynylation and vinylation process.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
closed cup - does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
closed cup - does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?