25059
Potassium acetate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, E261, 99-101%
Productos recomendados
presión de vapor
<0.0000001 hPa ( 25 °C)
grado
puriss.
Ensayo
99-101%
Formulario
crystalline
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, E261
impurezas
residual solvents, complies
≤0.0004% heavy metals (as Pb)
≤0.05% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
pérdida
≤1% loss on drying, 150 °C, 2 h
pH
7.5-9 (20 °C, 5%)
densidad
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤4 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤30 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
cadena SMILES
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- In the preparation of 2-hexadecylfuran from furfuraldehyde and palmitic anhydride.
- Potassium acetate can be used as a base:,In Lossen rearrangement of hydroxamic acids to carbamic acids.
- In E2 elimination reactions.
- In the formation of lactones from alkoxyamide substrates.
Potassium acetate is also used as a promoter:
- In the borylation of aryl chlorides with bis(pinacolato)diboron in presence of palladium catalyst.
- In the β-boration of α, β-unsaturated ketones.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?