221937
Ammonium iodide
ACS reagent, ≥99%
Productos recomendados
grado
ACS reagent
presión de vapor
1 mmHg ( 210.9 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
powder or crystals
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤0.005% insolubles
residuo de ign.
≤0.05%
pH
4.5-6.5 (25 °C, 50 g/L)
trazas de anión
Cl- and Br-: ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Ba: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
N.I
InChI
1S/HI.H3N/h1H;1H3
Clave InChI
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
The high yield and regioselective conversion of an unactivated aziridine to an oxazolidinone using carbon dioxide with ammonium iodide as the catalyst
Aplicación
Chemoselective Bromination of Active Methylene and Methyne Compounds by Potassium Bromide, Hydrochloric Acid and Hydrogen Peroxide
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)